Learn More
Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen
Zur Bestimmung der Partikelanzahl pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit. Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen haben ein einfaches oder doppeltes Raster mit einer Tiefe von 0.5 mm.
338.13 CHF - 346.37 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Nageotte-Zelle |
---|---|
Menge | 1Each. |
Probentyp | Spinal, Harnwege |
Tiefe (metrisch) | 0.5 mm |
Beschreibung
- Für Wirbelsäulen- und Harnwegsanalysen
- Sorgt für die genaue manuelle Messungen
Spezifikation
Nageotte-Zelle | |
1Each. | |
Spinal, Harnwege | |
0.5 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen