Learn More
Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen
Zur Bestimmung der Partikelanzahl pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit. Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen haben ein einfaches oder doppeltes Raster mit einer Tiefe von 0.5 mm.
Marke: Rogo Sampaic™ ZMB054
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Wirbelsäulen- und Harnwegsanalysen
- Sorgt für die genaue manuelle Messungen
Spezifikation
Nageotte-Zelle | |
1Each. | |
0.5 mm |
Einfach | |
Spinal, Harnwege |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Nageotte Zählzellen > Rastertyp: Einfach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur