Learn More
Honeywell™ N7700 Atemschutz-Halbmaske Twin
Die N7700 Hochleistungs-Halbmasken mit Doppelfilter sind leicht und haben ein flaches ergonomisches Design für eine gute Passform und Tragekomfort. Der einzigartige Kopfbügel und die gabelförmige Halterung sorgen für eine einfache Einstellung. Die konturierte Umkehrdichtung bietet eine hervorragende Gesichtsabdichtung, die nicht unangenehm ist.
Marke: Honeywell™ N65770031
Beschreibung
- PSA-Kategorie III
- EN 140, CE-Zert. 250 – 7700 Atemschutz – Dez 2007
- Maske zu 100 % aus hypoallergenem Silikon – höchster Tragekomfort
- Einheit mit Vier-Punkt-Gurtsystem und Nackengurt – das anwenderfreundliche, ergonomische Design und das verbesserte Aufhängungssystem passen perfekt auf den Kopf und bieten ein hohes Maß an Komfort.
- Weniger Totluftraum – weniger Rückatmung ausgeatmeter Luft
- Schnelle Demontage und Reinigung, mit austauschbaren Teilen – einfache Wartung
- Mit dem erstklassigen Ausatemventil kann mehr Atemluft ausgeatmet werden – Mitarbeiter profitieren vom kühlenden, bequemen Tragekomfort
- Variable Dicke im Dichtungsbereich passt sich der Nasenbrücke an – zusätzlicher Tragekomfort und optimale Passform
Spezifikation
PSA-Kat. III, EN 140: | |
Rd40-Gewinde | |
Nein | |
Halbgesichts-Atemgerät | |
Ja | |
Labors, Pharmaindustrie – Exposition gegenüber Aerosolen, die Bakterien oder Viren enthalten, Handhabung von Pulvern, Reinräume, Öl- und Gasindustrie – Umgang mit Chemikalien, bei denen kein Spritzrisiko besteht (Gasdetektion). | |
Mit Vier-Punkt-Gurtsystem und Nackengurt. |
EN 140 | |
Schwarz | |
Klasse 1 | |
S | |
100 % Silikon | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ N7700 Atemschutz-Halbmaske Twin > N7700 Atemschutz-Halbmaske Twin; Größe: S
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur