Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 ul
Für praktisch alle Pipetten mit gelbem Farbcode geeignet. Pipettenspitzen, 5 bis 300 μl werden aus Oleamid- und diHEMDA-freiem hochreinem Polypropylen hergestellt und sind in Standardausführung oder mit besonders geringer Retention erhältlich. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall. Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke:  BRAND™ 732010
30.52 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15174887
  • 35.65 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für nahezu alle Pipetten mit gelber Farbcodierung.
  • Das hochreine Polypropylen ist oleamid- und diHEMDA-frei
  • Nicht steril
  • Alle ungeöffneten Verpackungen sind DNA-, RNase-, ATP- und Endotoxin-frei
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichtes Auswerfen und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
  • Erhältlich als Standardversion oder mit extrem geringer Retention
  • Entweder lose verpackt erhältlich oder im praktischen, kostengünstigen Gestellformat,
  • Die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das grüne Spitzentablett gesteckt
Spitzen mit extrem geringer Retention
  • Herstellung in einem besonderen, patentierten physiochemischen Verfahren
  • Die homogene, einwandfreie Oberfläche gewährleistet eine geringe Oberflächenspannung und minimiert die Probenretention
  • So lassen sich ein Probenverlust vermeiden und eine bedeutend höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien erreichen
  • Für biologische Proben mit Proteinen, Nukleinsäuren, Reinigungsmitteln und anderen heiklen Flüssigkeiten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Spitzen sind bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar, ohne die geringe Retentionseigenschaft zu beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Life Science Quality
Ungefiltert
Farblos
2.08 in.
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Universal
Pipettenspitzen
Universelle Passform
Polypropylen
5 bis 300 μl
Unsteril
Autoklavierbar
5.3 cm
Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten
Bulk
Bulk, 1000 pieces
Limited-use
Ja
50, 100, 300 μl
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number732010
Chargennummer0000012404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number732010
Chargennummer0000011467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog Number732010
Chargennummer0000011449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number732010
Chargennummer0000010724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number732010
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 ul > Standard; Großpackung, abgepackt in einem Beutel mit 1.000 Stück