Learn More
n-Octyl-beta-D-Glucopyranosid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15478719
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Octyl-beta-D-Glucopyranosid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478719
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 15478719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67390.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used for the solubilization and reconstitution of membrane-bound proteins. The high critical micelle concentration (0.7%) of n-octylglucoside facilitates ready removal from final protein extracts by dialysis or gel filtration. n-Octylglucoside can be used in 2D electrophoresis and to improve selectivity of immunoprecipitation of phosphotyrosine modified proteins. Also useful in 2D electrophoresis and in an immunoprecipitation buffer for the immunopurification of phospho-tyrosine peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird für die Lösungsbildung und Rekonstitution membrangebundener Proteine verwendet. Die hohe kritische Mizellenkonzentration (0.7 %) von n-Octylglucosid erleichtert die leichte Entfernung endgültiger Proteinextrakte durch Dialyse oder Gelfiltration. N-Octylglucosid kann bei der 2D-Elektrophorese verwendet werden und verbessert die Selektivität der Immunpräzipitation von phosphotyrosinmodifizierten Proteinen. Auch nützlich bei der 2D-Elektrophorese und in einem Immunpräzipitationspuffer für die Immunopurifikation von Phospho-Tyrosin-Peptiden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Unter inertem Gas lagern. Im Kühlschrank bei -20 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 103°C to 104°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 84118
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol and water.
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 292.37
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP13L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberJ67390.09,J67390.06,J67390.03
ChargennummerM27L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberJ67390.09,J67390.06,J67390.03
ChargennummerP02J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ67390.03
ChargennummerX16E054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ67390.09,J67390.06,J67390.03
ChargennummerX31I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ67390.09,J67390.06,J67390.03
Name des Produkts
n-Octyl-beta-D-Glucopyranosid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >