Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144623
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144623
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10144623
Marke: Thermo Scientific Acros 354830010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Peptidsynthese
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamid
Schmelzpunkt -61.0°C
CAS Min. % 99.75
Farbe Weiß
CAS Max. % 100
Dichte 0.9450 g/ml
Siedepunkt 153.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 58 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Brechungsindex 1.4290 bis 1.4320
Prozentgehaltsbereich 0.998
Relative Dichte 0.945
Strukturformel HCON(CH3)2
Viskosität 0.8 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 04, 58
Wasser 0.03 % max. (K.F.)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.8%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number354830010,354830100,354830025
ChargennummerA0468064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number354830010,354830100,354830025
ChargennummerA0469026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number354830010,354830100,354830025
ChargennummerA0466026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number354830010,354830100,354830025
ChargennummerA0464570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog Number354830010,354830100,354830025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethylformamide
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals >