Learn More
Dimethylformamid, für Peptid-Synthese, verpackt unter Stickstoff, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10744751
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylformamid, für Peptid-Synthese, verpackt unter Stickstoff, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10744751 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10744751
Marke: Fisher Chemical D/3848/PB17
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
2,5 l, kunststoffbeschichtete Glasflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 68-12-2
Schmelzpunkt -61 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 153°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C3H7NO
MDL-Nummer MFCD00003284
Menge 2.5 L
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formelmasse 73.09g/mol
Dampfdruck 4.9mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2530559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerD/3848/25,D/3848/4L,D/3848/PB17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethylformamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylformamid, für Peptid-Synthese, verpackt unter Stickstoff, Fisher Chemical >