Learn More
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
26.25 CHF - 409.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 121-69-7 |
---|---|
Summenformel | C8H11N |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.18 |
MDL-Nummer | MFCD00008304 |
InChI-Schlüssel | JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene |
PubChem CID | 949 |
ChEBI | CHEBI:16269 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylanilin |
SMILES | CN(C)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11488770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.AE |
100 mL |
26.25 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11483894
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.AP |
500 mL |
39.05 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11493894
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.0F |
2500 mL |
127.00 CHF
2500 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11403904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11916.0D |
10,000 mL |
409.00 CHF
10000 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN,N-Dimethylanilin wirkt als Vorläufer von Triarylmethanfarbstoffen wie Kristallviolett und Malachitgrün. Es wird auch bei der Synthese von Vanillin, Methylviolett und Michler′-Keton verwendet. Darüber hinaus wird es als Härter für Kunststoffharze und als Säurefänger bei der Herstellung von halbsynthetischen Penicillinen und Cephalosporinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Promotor bei der Härtung von Polyester- und Vinylesterharzen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Chloroform, Benzol und Alkali.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten und Halogenen.
Chemical Identifiers
121-69-7 | |
121.18 | |
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N | |
949 | |
N,N-Dimethylanilin |
C8H11N | |
MFCD00008304 | |
dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene | |
CHEBI:16269 | |
CN(C)C1=CC=CC=C1 |
Specifications
N,N-Dimethylaniline | |
2°C | |
7.4 | |
62°C (143°F) | |
Characteristic | |
1.558 | |
UN2253 | |
14,3234 | |
Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline. | |
CN(C)C1=CC=CC=C1 | |
121.18 | |
CHEBI:16269 | |
99% |
121-69-7 | |
0.956 | |
193°C | |
99% | |
C8H11N | |
MFCD00008304 | |
507140 | |
dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene | |
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylanilin | |
949 | |
121.18 | |
Flüssigkeit |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H301-H311-H331-H351-H227
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Bei Einatmung toxisch
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Brennbare Flüssigkeit.
P201-P202-P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:N,N-DIMETHYLANILIN
missing translation for 'einecsNumber' : 204-493-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BX4725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- N,N-Dimethylaniline
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylaniline