Learn More
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488770
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488770
100 mL
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Artikelnummer. 11488770
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11916.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylanilin wirkt als Vorläufer von Triarylmethanfarbstoffen wie Kristallviolett und Malachitgrün. Es wird auch bei der Synthese von Vanillin, Methylviolett und Michler′-Keton verwendet. Darüber hinaus wird es als Härter für Kunststoffharze und als Säurefänger bei der Herstellung von halbsynthetischen Penicillinen und Cephalosporinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Promotor bei der Härtung von Polyester- und Vinylesterharzen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Chloroform, Benzol und Alkali.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-69-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008304
InChI-Schlüssel JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC-Name N,N-Dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 0.956
pH 7.4
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.558
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2253
Beilstein 507140
Merck Index 14,3234
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10232255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA11916.AP,A11916.0F,A11916.0D,A11916.AE
ChargennummerA0435735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog NumberA11916.AP,A11916.0F,A11916.0D,A11916.AE
Chargennummer10243594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberA11916.AP,A11916.0F,A11916.0D,A11916.AE
Chargennummer10243523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberA11916.AP,A11916.0F,A11916.0D,A11916.AE
Chargennummer10243136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog NumberA11916.AP,A11916.0F,A11916.0D,A11916.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylaniline
Name des Produkts
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >