Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
62.61 CHF - 946.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-19-5 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.12 |
MDL-Nummer | MFCD00008686 |
InChI-Schlüssel | FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine |
PubChem CID | 31374 |
ChEBI | CHEBI:84254 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylacetamid |
SMILES | CN(C)C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10154440
|
Thermo Scientific Acros
181070010 |
1 l | Glasflasche |
62.61 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10256190
|
Thermo Scientific Acros
181070025 |
2.5 L | Glasflasche |
120.60 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10047352
|
Thermo Scientific Acros
181070050 |
5 L | Kunststoff-Fass |
218.09 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10502334
|
Thermo Scientific Acros
181070250 |
25 L | Metallfass |
946.71 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
127-19-5 | |
87.12 | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
31374 | |
N,N-Dimethylacetamid |
C4H9NO | |
MFCD00008686 | |
Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine | |
CHEBI:84254 | |
CN(C)C(C)=O |
Spezifikation
N, N-Dimethylacetamid | |
99.0 | |
0.9370 g/ml | |
Flüssig | |
99+ % | |
C4H9NO | |
MFCD00008686 | |
04, 59 | |
01,270, 02,144, 04,165 | |
Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine | |
CN(C)C(C)=O | |
87.12 | |
CHEBI:84254 | |
≥ 99.0 % |
127-19-5 | |
100.0 | |
Echt | |
1.4370 bis 1.4390 (20 °C, 589 nm) | |
0.01 % max. | |
CH3CON(CH3)2 | |
Dampfdruck: 1.7 mbar bei 25 °C | |
0.1 % max. | |
15, 3248 | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylacetamid | |
31374 | |
87.12 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Satz Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht schwere Augenreizungen.
Notfall-Überblick Brennbare Flüssigkeit. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. NFPA Gesundheitsgefahr:2 Entzündbarkeit:2 Instabilität:0
Signalwort: ACHTUNG!
- N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide