Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10154440
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 l, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10154440
Marke: Thermo Scientific Acros 181070010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9370 g/ml
Menge 1 l
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4370 bis 1.4390 (20 °C, 589 nm)
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.01 % max.
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Dampfdruck Dampfdruck: 1.7 mbar bei 25 °C
Beilstein 04, 59
Wasser 0.1 % max.
Fieser 01,270, 02,144, 04,165
Merck Index 15, 3248
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number181070010,181070025,181070250,181070050
ChargennummerA0467265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number181070010,181070025,181070250,181070050
ChargennummerA0463426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number181070010,181070025,181070250,181070050
ChargennummerA0459489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number181070010,181070025,181070250,181070050
ChargennummerB0542397B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number181070010,181070025,181070250,181070050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >