Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.45 CHF - 90.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-19-5 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.12 |
MDL-Nummer | MFCD00008686 |
InChI-Schlüssel | FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine |
PubChem CID | 31374 |
ChEBI | CHEBI:84254 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylacetamid |
SMILES | CN(C)C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11484313
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10924.AP |
500 mL |
28.45 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11494313
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10924.0F |
2500 mL |
90.80 CHF
2500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
N,N-Dimethylacetamide is used as a polar solvent in organic synthesis as well as in reactions involving strong bases such as sodium hydroxide. It is also used as a solvent for fibers like polyacrylonitrile, spandex, as an excipient in drugs viz. vumon, busulfex and in the adhesive industry. It finds application as a reaction medium in the production of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes and plasticizers. It is widely used in polymer industry due to its high solving power for high molecular-weight polymers and synthetic resins. It plays an important role as a catalyst in various reactions viz. cyclization, halogenation, cynidation, alkylation and dehydrogenation and increases the yield of main products. It is also used as an extracting agent for oil and gases, in paint removers, in the production of photo-resist stripping compounds and as booster solvent in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN,N-Dimethylacetamid wird als polares Lösungsmittel in der organischen Synthese sowie bei Reaktionen mit starken Basen wie Natriumhydroxid verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für Fasern wie Polyacrylnitril, Elasthan, als Hilfsstoff in Medikamenten wie Vumon, Busulfex und in der Klebstoffindustrie verwendet. Es findet Anwendung als Reaktionsmedium in der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen und Plastifizierern. Aufgrund seiner hohen Lösungskraft für Polymere mit hohem Molekulargewicht und synthetische Harze ist es in der Polymerindustrie weit verbreitet. Es spielt eine wichtige Rolle als Katalysator in verschiedenen Reaktionen, z. B. Zyklisierung, Halogenierung, Kynidierung, Alkylierung und Dehydrierung und erhöht die Ausbeute der Hauptprodukte. Es wird auch als Extraktionsmittel für Öl und Gase, in Entlackungsmitteln, bei der Herstellung von fotobeständigen Abisolierverbindungen und als Verstärkerlösungsmittel in Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Aceton, Ether, Estern und Ketonen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
127-19-5 | |
87.12 | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
31374 | |
N,N-Dimethylacetamid |
C4H9NO | |
MFCD00008686 | |
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine | |
CHEBI:84254 | |
CN(C)C(C)=O |
Spezifikation
N,N-Dimethylacetamide | |
-20°C | |
165°C to 166°C | |
Ammonia-like | |
CH3CON(CH3)2 | |
MFCD00008686 | |
14,3227 | |
Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones. | |
CN(C)C(C)=O | |
87.12 | |
CHEBI:84254 | |
99% |
127-19-5 | |
0.94 | |
70°C (158°F) | |
C4H9NO | |
1.4385 | |
1737614 | |
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylacetamid | |
31374 | |
87.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H360-H312-H332-H227
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Brennbare Flüssigkeit.
P201-P202-P210-P261-P271-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P363-P370+P378q-P501c
H227-H312+H332-H360D
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-826-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AB7700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide