Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484313
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484313
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11484313
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10924.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-Dimethylacetamide is used as a polar solvent in organic synthesis as well as in reactions involving strong bases such as sodium hydroxide. It is also used as a solvent for fibers like polyacrylonitrile, spandex, as an excipient in drugs viz. vumon, busulfex and in the adhesive industry. It finds application as a reaction medium in the production of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes and plasticizers. It is widely used in polymer industry due to its high solving power for high molecular-weight polymers and synthetic resins. It plays an important role as a catalyst in various reactions viz. cyclization, halogenation, cynidation, alkylation and dehydrogenation and increases the yield of main products. It is also used as an extracting agent for oil and gases, in paint removers, in the production of photo-resist stripping compounds and as booster solvent in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylacetamid wird als polares Lösungsmittel in der organischen Synthese sowie bei Reaktionen mit starken Basen wie Natriumhydroxid verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für Fasern wie Polyacrylnitril, Elasthan, als Hilfsstoff in Medikamenten wie Vumon, Busulfex und in der Klebstoffindustrie verwendet. Es findet Anwendung als Reaktionsmedium in der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen und Plastifizierern. Aufgrund seiner hohen Lösungskraft für Polymere mit hohem Molekulargewicht und synthetische Harze ist es in der Polymerindustrie weit verbreitet. Es spielt eine wichtige Rolle als Katalysator in verschiedenen Reaktionen, z. B. Zyklisierung, Halogenierung, Kynidierung, Alkylierung und Dehydrierung und erhöht die Ausbeute der Hauptprodukte. Es wird auch als Extraktionsmittel für Öl und Gase, in Entlackungsmitteln, bei der Herstellung von fotobeständigen Abisolierverbindungen und als Verstärkerlösungsmittel in Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Aceton, Ether, Estern und Ketonen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 165°C to 166°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Brechungsindex 1.4385
Menge 500 mL
Beilstein 1737614
Merck Index 14,3227
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP18L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 ArtikelnummerA10924.AP,A10924.0F
Chargennummer10250845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA10924.AP,A10924.0F
Chargennummer10247082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 ArtikelnummerA10924.AP,A10924.0F,A10924
ChargennummerY23I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 ArtikelnummerA10924.AP,A10924.0F
ChargennummerX17I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 ArtikelnummerA10924.AP,A10924.0F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >