Learn More
N,N-Diisopropylethylamin, Biotech-Qualität, 99.5 %, Honeywell™ Burdick& Jackson™ Artikelnummer.: 15645690
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Diisopropylethylamin, Biotech-Qualität, 99.5 %, Honeywell™ Burdick& Jackson™
Artikelnummer. 15645690
2 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15645690
Marke: Honeywell-Burdick and Jackson 4962192L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Biotech. Gütegrad, 99.5 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7087-68-5
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD00008868
InChI-Schlüssel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym N,N-Diisopropylethylamin, Ethyldiisopropylamin, N-Ethyldiisopropylamin, Diisopropylethylamin, Hünig-Base, N-Ethyl-n-isopropylpropan-2-amin, 2-Propanamin, n-Ethyl-n-1-Methylethyl, 1,1'-Dimethyltriethylamin, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81531
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diisopropylethylamin
Schmelzpunkt -19.99 °C
Dichte 0.742 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 128.33 °C
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Geruch Stark, Amin-ähnlich
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2NC2H5
Menge 2 l
UN-Nummer UN3384
Formelmasse 129.24 mol
Reinheit (%) 99.50 %
Name des Produkts
N,N-Diisopropylethylamin, Biotech-Qualität, 99.5 %, Honeywell™ Burdick& Jackson™ >