Learn More
N-Ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480980
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480980
1000 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
1000 mL
Artikelnummer. 11480980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11801.AU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Ethyldiisopropylamin wird zur Herstellung oder Formulierung von Industrieprodukten verwendet.Es wird zudem in der organischen Chemie als Base verwendet.Es wirkt als selektives Reagenz bei der Alkylierung von sekundären Aminen zu tertiären Aminen durch Alkylhalogenide.Es reagiert mit monoaktivierten Michael-Akzeptoren, um symmetrische Sulfonien zu ermöglichen.Darüber hinaus wird es als Katalysator bei der Reaktion von Dischwefeldichlorid mit 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO) zur Herstellung der heterozyklischen Verbindung Scorpionin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Ethanol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Kohlendioxid, Kupfer, Messing, Gummi, Oxidationsmittel, Nitraten, Peroxiden, Aldehyden und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7087-68-5
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.25
MDL-Nummer MFCD00008868
InChI-Schlüssel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea
PubChem CID 81531
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyldiisopropylamine
Schmelzpunkt -46°C
Dichte 0.747
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 8°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4135
Menge 1000 mL
Beilstein 605301
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and ethanol.
IUPAC-Name Ethylbis(Propan-2-yl)amin
Formelmasse 129.25
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog NumberA11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU
ChargennummerZ04K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberA11801.AP,A11801.0F,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU
ChargennummerX29K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberA11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU
ChargennummerX11K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberA11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU
ChargennummerW12K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberA11801.AP,A11801.AC,A11801.AE,A11801.AU
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-ethyl-N-(1-methylethyl)-2-Propanamine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >