Learn More
N,N-Diisopropylethylamin, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
104.52 CHF - 2925.56 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7087-68-5 |
---|---|
Summenformel | C8H19N |
Molekulargewicht (g/mol) | 129.24 |
MDL-Nummer | MFCD00008868 |
InChI-Schlüssel | JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine |
PubChem CID | 81531 |
IUPAC-Name | N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin |
SMILES | CCN(C(C)C)C(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10661083
|
Thermo Scientific Acros
367840250 |
25 mL | Glasflasche |
104.52 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10508153
|
Thermo Scientific Acros
367840500 |
50 mL | Glasflasche |
159.80 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10511882
|
Thermo Scientific Acros
367841000 |
100 mL | Glasflasche |
237.18 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10651083
|
Thermo Scientific Acros
367840010 |
1 L | Glasflasche |
1330.62 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11925181
|
Thermo Scientific Acros
367840025 |
2.5 L | Glasflasche |
2925.56 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7087-68-5 | |
129.24 | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
81531 | |
CCN(C(C)C)C(C)C |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin |
Spezifikation
N, N-Diisopropylethylamine | |
7087-68-5 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
127.0°C | |
Echt | |
C8H19N | |
1.4123 to 1.4143 | |
04,IV,511 | |
15,3219 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin | |
81531 | |
129.24 | |
Flüssigkeit |
99.5+% | |
99.5 | |
-46.0°C | |
0.7560g/mL | |
6°C | |
99.5% min. (GC) | |
[(CH3)2CH]2NC2H5 | |
MFCD00008868 | |
01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176 | |
0.756 | |
Solubility in water: 3.9g/L (20°C) | |
CCN(C(C)C)C(C)C | |
129.24 | |
0.88 mm2/s (20°C) | |
99.5+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 230-392-
- N,N-Diisopropylethylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.