Learn More
N,N-Diisopropylethylamin, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10661083
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Diisopropylethylamin, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10661083
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10661083
Marke: Thermo Scientific Acros 367840250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7087-68-5
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00008868
InChI-Schlüssel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81531
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diisopropylethylamine
Namenshinweis 99.5+%
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7560g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2NC2H5
Brechungsindex 1.4123 to 1.4143
Menge 25 mL
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Merck Index 15,3219
Relative Dichte 0.756
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.9g/L (20°C)
Viskosität 0.88 mm2/s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) 99.5+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
ChargennummerA0459763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
ChargennummerA0439000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
ChargennummerA0456266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
ChargennummerA0431522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number367840010,367841000,367840250,367840025,367840500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N,N-Diisopropylethylamin, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >