Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alfa Aesar N,N'-Diisopropylcarbodiimid, 99 %, Menge:50g, Siedepunkt:144 bis 148 °C, Molekulargewicht:126,203, Prozent Reinheit:99%, Beilstein:878281, CAS:693-13-0, ChEBI:CHEBI:53092, Dichte:0,81, DOT-Informationen:Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:I, EINECS-Nummer:211-743-7
45.70 CHF - 513.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 693-13-0 |
---|---|
Summenformel | C7H14N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 126.203 |
MDL-Nummer | MFCD00065689 |
InChI-Schlüssel | BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine |
PubChem CID | 12734 |
ChEBI | CHEBI:53092 |
IUPAC-Name | N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin |
SMILES | CC(C)N=C=NC(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11424230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19292.09 |
10 g |
45.70 CHF
10 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11409556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19292.14 |
25 g |
98.50 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11434230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19292.18 |
50 g |
158.00 CHF
50 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11444230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19292.30 |
250 g |
513.00 CHF
250 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN,N′-Diisopropylcarbodiimid wird als Reagenz in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Sie dient als chemisches Zwischenprodukt und als Stabilisator für Sarin (chemische Waffe). Es wird auch bei der Synthese von Peptid und Nukleinsäure eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Antineoplast verwendet und ist an der Behandlung von malignem Melanom und Sarkomen beteiligt. Ferner wird es bei der Synthese von Säureanhydrid, Aldehyd, Keton und Isocyanat eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid, Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Chemische Identifikatoren
693-13-0 | |
126.203 | |
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N | |
12734 | |
N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin |
C7H14N2 | |
MFCD00065689 | |
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine | |
CHEBI:53092 | |
CC(C)N=C=NC(C)C |
Spezifikation
N,N'-Diisopropylcarbodiimide | |
0.81 | |
33°C (91°F) | |
C7H14N2 | |
MFCD00065689 | |
878281 | |
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine | |
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin | |
12734 | |
126.2 |
693-13-0 | |
145°C to 148°C | |
Stench | |
1.433 | |
UN2929 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in chloroform,methylene chloride,acetonitrile,dioxane,dimethylformamide andtetrahydrofuran. | |
CC(C)N=C=NC(C)C | |
126.203 | |
CHEBI:53092 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H330-H334-H318-H226-H315-H317-H335
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P272-P280-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P333+P313-P313-P362-+P378P378P371P371P371P370
Gehäuse H226-H315-H317-H318-H330-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 211-743-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FF2175000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropylcarbodiimide