Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N′-Diisopropylcarbodiimid wird als Reagenz in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Sie dient als chemisches Zwischenprodukt und als Stabilisator für Sarin (chemische Waffe). Es wird auch bei der Synthese von Peptid und Nukleinsäure eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Antineoplast verwendet und ist an der Behandlung von malignem Melanom und Sarkomen beteiligt. Ferner wird es bei der Synthese von Säureanhydrid, Aldehyd, Keton und Isocyanat eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid, Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
Dichte | 0.81 |
Siedepunkt | 145°C to 148°C |
Flammpunkt | 33°C (91°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.433 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2929 |
Beilstein | 878281 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Q30L012 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
R05L076 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
A0467913 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
Y15K013 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
X18K061 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
Sicherheit und Handhabung
- N,N'-Diisopropylcarbodiimide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropylcarbodiimide