Learn More
N,N'-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15486926
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N'-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486926
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15486926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62018.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31687-58-8
Summenformel C28H48N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 536.714
InChI-Schlüssel WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Synonym boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211319
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propansäureMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Schmelzpunkt 160°C to 165°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 536.7
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT27B059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62018.03,H62018.06
Name des Produkts
N,N'-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >