Learn More
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
65.70 CHF - 710.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 109-81-9
Summenformel C3H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 76.14
MDL-Nummer MFCD00008165
InChI-Schlüssel KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC-Name N'-Methylethan-1,2-diamin
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11474793
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12165.06
5 g
65.70 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11484793
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12165.14
25 g
225.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11494793
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12165.22
100 g
710.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylethylendiamin wird mit Pyridin-2-Carbonsaldehyd kondensiert, um ein Imin zu bilden.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H226
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:AMINE, FLÜSSIG, KORROSIV, FLAMMBAR, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-707-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KV5250500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals