Learn More
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474793
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474793
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11474793
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12165.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylethylendiamin wird mit Pyridin-2-Carbonsaldehyd kondensiert, um ein Imin zu bilden.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-81-9
Summenformel C3H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 76.14
MDL-Nummer MFCD00008165
InChI-Schlüssel KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8014
IUPAC-Name N'-Methylethan-1,2-diamin
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylethylenediamine
Dichte 0.851
Siedepunkt 114°C to 116°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2NCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.4395
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 878141
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberA12165.22,A12165.14,A12165.06
Chargennummer10242220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog NumberA12165.22,A12165.14,A12165.06
Chargennummer10138608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12165.22,A12165.14,A12165.06
Chargennummer10183319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12165.22,A12165.14,A12165.06
Chargennummer10157968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12165.22,A12165.14,A12165.06
Name des Produkts
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >