Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 % Artikelnummer.: 10783881
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 %
Artikelnummer. 10783881
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10783881
Marke: Thermo Scientific Chemicals
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N-Methyl-D-Glucamin (CAS-Nr. 6284-40-8), auch als Meglumin bezeichnet, ist eine Basisverbindung, die häufig zusammen mit jodhaltigen organischen Verbindungen in Kontrastmitteln verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• N-Methyl-D-Glucamin ist eine Hexosamin-Verbindung, die häufig zusammen mit jodhaltigen organischen Verbindungen in Kontrastmitteln wie Iothalamat-Meglumin, Iodipamid-Meglumin und Natriummeglumin verwendet wird.
Anwendungen
• Ist auch bei der selektiven Bildung von Chelatkomplexen mit Bor-Ionen in Ionenaustauscherharzen nützlich
• Wird als basisch eingestuft und häufig bei der Herstellung von Salzen bestimmter Säuren verwendet
• Kommt auch bei der Synthese oberflächenaktiver Wirkstoffe und Laborfärbemittel zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6284-40-8
Summenformel C7H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.21
MDL-Nummer MFCD00004707
InChI-Schlüssel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-glucamine
Namenshinweis 99%
Extinktion 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Spezifischer Drehzustand − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Spezifische Drehung − 16.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Formelmasse 195.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number12684049,126840025,12684023,126845000,12684015,126841000,12684031
ChargennummerA0454483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number12684049,126840025,12684023,126845000,12684015,126841000,12684031
ChargennummerA0453324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number12684049,126840025,12684023,126845000,12684015,126841000,12684031
ChargennummerA0411352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number126840025,126845000,126841000
ChargennummerA0411348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number126840025,126845000,126841000
Produktidentifikator
  • N-Methyl-D-glucamine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 % >