Learn More
N-Methyl-D-Glucamin, 100 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11414752
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methyl-D-Glucamin, 100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414752 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11414752
Marke: MP Biomedicals 0219150691
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-Glutamin
CAS 6284-40-8
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 1
Summenformel C7H17NO5
Menge 1 kg
Synonym Meglumin, N-Methyl-D-Glutamin, N-Methylglukamin, Methylglukamin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
InChI-Schlüssel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexan-1,2,3,4,5-Pentol
Molekulargewicht (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formelmasse 195.22
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
N-Methyl-D-Glucamin, 100 %, MP Biomedicals™ >