Learn More
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10255580
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10255580
Marke: Thermo Scientific Acros 157270250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6066-82-6
Summenformel C4H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
MDL-Nummer MFCD00005516
InChI-Schlüssel NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Hydroxysuccinimid, 1-Hydroxysuccinimid, 2,5-Pyrrolidinedion, 1-Hydroxy, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedion, Succinimid, n-Hydroxy, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC-Name 1-Hydroxypyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysuccinimid
Namenshinweis 98+ %
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0 °C bis 95.0 °C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+ %
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: frei löslich in Aceton, Alkoholen und Ethylacetat, schwer löslich in chlorierten Kohlenwasserstoffen, Ether, Toluol und Benzol
Formelmasse 115.09
Reinheit (%) ≥ 98 %
Physikalische Form Flüssig oder fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer157272500,157271000,157270010,157270250
ChargennummerA0466381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Artikelnummer157272500,157270010,157271000,157270250
ChargennummerA0461827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Artikelnummer157272500,157270010,157271000,157270250
ChargennummerA0456568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Artikelnummer157272500,157270010,157271000,157270250
ChargennummerA0402917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer157272500,157270010,157271000,157270250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >