Learn More
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494063
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494063
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11494063
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10312.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.088 g/mol
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Hydroxysuccinimid wird für verbesserte Amidierungen bei der Carbodiimid-Methode verwendet. Es wird auch zur Aktivierung von Carboxylgruppen verwendet und reagiert mit Amin zu Amid. Es ist an der Herstellung von N-Hydroxymaleimid-Styrol-Copolymeren beteiligt. Darüber hinaus findet es Verwendung in der analytischen Chemie. Als Zusatzstoff wird es bei der Carbodiimid-Methode für verbesserte Amidierungen und Peptidkupplungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid, Alkoholen und Ethylacetat. Nicht löslich in kaltem Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden und starken Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6066-82-6
Summenformel C4H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 115.088
MDL-Nummer MFCD00005516
InChI-Schlüssel NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC-Name 1-Hydroxypyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysuccinimide
Schmelzpunkt 94°C to 99°C
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 25 g
Beilstein 113913
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether.
Formelmasse 115.09
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Hydroxysuccinimide
Name des Produkts
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >