Learn More
n-Butylzinnhydroxidoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453837
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Butylzinnhydroxidoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453837
500 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11453837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18290.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2273-43-0 | C4H10O2Sn | 208.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2273-43-0
Summenformel C4H10O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 208.83
MDL-Nummer MFCD00013927
InChI-Schlüssel WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Synonym stannane, butylhydroxyoxo, butyltin hydroxide oxide, butylstannoic acid, butylstannonic acid, 1-butanestannonic acid, n-butyltin hydroxide oxide, butylhydroxytin oxide, butylhydroxyoxostannane, unii-g34wda7z2e, butylenestannonic acid
PubChem CID 16767
SMILES CCCC[Sn](O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyltin hydroxide oxide
Menge 500 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Butyl-hydroxy-oxotin
Formelmasse 208.81
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog NumberA18290.0E,A18290.36,A18290.22
Chargennummer10244797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Chargennummer10242905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
ChargennummerI11K28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Chargennummer10231074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Name des Produkts
n-Butylzinnhydroxidoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >