Learn More
Diphenylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304557
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diphenylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304557
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11304557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039615.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2273-51-0
Summenformel C12H10OSn
Molekulargewicht (g/mol) 288.92
MDL-Nummer MFCD00058851
InChI-Schlüssel VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, ivMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75280
IUPAC-Name Oxo(diphenyl)zinn
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyltin oxide
Schmelzpunkt 320°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 288.9
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number039615.06,039615.14,039615.03
ChargennummerT09H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
ChargennummerU13E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
ChargennummerI18T003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
ChargennummerL04F36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diphenylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals >