Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid Artikelnummer.: 15420407
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid
Artikelnummer. 15420407
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Artikelnummer. 15420407
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64915.MC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21653-40-7 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride is used as a chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid wird als chromogenes Substrat für Trypsin und andere proteolytische Enzyme verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 50 mg/ml
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21653-40-7
Summenformel C19H23ClN6O4
Molekulargewicht (g/mol) 434.881
MDL-Nummer MFCD00063682
InChI-Schlüssel DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Synonym bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16219022
IUPAC-Name N-[(2S)-5-(diaminomethylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamidhydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride
Schmelzpunkt 223°C
Farbe Weiß bis gelb
Beilstein 4081878
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 50mg/ml
Menge 100 mg
Formelmasse 434.9
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX21K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ64915.MC,J64915.ME,J64915.MD
ChargennummerX21K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ64915.MC,J64915.ME,J64915.MD
ChargennummerX01K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ64915.MC,J64915.ME,J64915.MD
ChargennummerU12K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog NumberJ64915.MC,J64915.ME,J64915.MD
ChargennummerP02K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog NumberJ64915.MC,J64915.ME,J64915.MD
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid >