Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid
Beschreibung
N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride is used as a chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-alpha-Benzoyl-L-Arginin p-Nitroanilid-Hydrochlorid wird als chromogenes Substrat für Trypsin und andere proteolytische Enzyme verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 50 mg/ml
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride |
Schmelzpunkt | 223°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Beilstein | 4081878 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO at 50mg/ml |
Menge | 500 mg |
Formelmasse | 434.9 |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X21K032 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
X21K038 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
X01K022 | Analysenzertifikat | 09/10/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
U12K031 | Analysenzertifikat | 28/08/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
P02K010 | Analysenzertifikat | 28/06/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |