Learn More
N-Allylanilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541564
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Allylanilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 10541564
Marke: Thermo Scientific Acros 102870050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 589-09-3 | C9H11N | 133.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-09-3
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00008638
InChI-Schlüssel LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68525
IUPAC-Name N-Prop-2-enylanilin
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allylaniline
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9820g/mL
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCH2CH=CH2
Brechungsindex 1.5620 to 1.564
Menge 5 g
Beilstein 12, 170
Relative Dichte 0.982
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0357996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number102871000,102870250,102870050
ChargennummerA0279925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number102871000,102870250,102870050
ChargennummerA0343939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2021 Catalog Number102871000,102870250,102870050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Allylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Allylanilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals >