Learn More
N-Allylanilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Allylaniline |
Farbe | Farblos bis braun |
Dichte | 0.982 g/mL |
Siedepunkt | 218°C to 220°C |
Flammpunkt | 89°C (192°F) |
Strukturformel | C6H5NHCH2CH=CH2 |
Brechungsindex | 1.563 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | N-Prop-2-enylanilin |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Allylaniline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Allylaniline
Name des Produkts
N-Allylanilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur