Learn More
N-(-)-Acetylneuraminsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Acetylneuraminsäure ist biologisch nützlich bei der Neurotransmission, Leukozyten-Extravasation, viralen oder bakteriellen Infektionen und der Erkennung von Kohlenhydraten und Proteinen. Neu5Ac wird zur Untersuchung seiner Biochemie, seines Metabolismus und seiner Aufnahme in vivo und in vitro verwendet. Neu5Ac wird bei der Entwicklung von Nanocarriern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
N-Acetylneuraminsäure ist biologisch nützlich bei der Neurotransmission, Leukozyten-Extravasation, viralen oder bakteriellen Infektionen und der Erkennung von Kohlenhydraten und Proteinen. Neu5Ac wird zur Untersuchung seiner Biochemie, seines Metabolismus und seiner Aufnahme in vivo und in vitro verwendet. Neu5Ac wird bei der Entwicklung von Nanocarriern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(-)-Acetylneuraminic acid |
Schmelzpunkt | ∽185°C (decomposition) |
Menge | 25 mg |
Beilstein | 1716283 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,8484 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml). |
Optische Drehung | −32° (c=0.5 in Water) |
Formelmasse | 309.28 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
N-(-)-Acetylneuraminsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur