Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
51.30 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018053
Unterlagen ansehen
Melford
A90510-5.0
5 g
51.30 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018054
Unterlagen ansehen
Melford
A90510-500.0
500 g
544.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018052
Unterlagen ansehen
Melford
A90510-25.0
25 g
111.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 7512-17-6
Molecular Formula: C8H15NO6
Molecular Weight: 221.21
Spezifikation
Spezifikation
7512-17-6
C8H15NO6