Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford A90510-500.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018054
  • 544.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 7512-17-6
Molecular Formula: C8H15NO6
Molecular Weight: 221.21
Spezifikation
Spezifikation
7512-17-6
C8H15NO6
500 g