Learn More
N-(5-Nitro-2-Pyridyl)-1,2-Ethandiamin, 99 %, Thermo Scientific™
82.84 CHF - 149.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 29602-39-9 |
---|---|
Summenformel | C7H10N4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 182.183 |
MDL-Nummer | MFCD00006254 |
InChI-Schlüssel | ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine |
PubChem CID | 122425 |
IUPAC-Name | N'-(5-Nitropyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin |
SMILES | C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11412080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28541.09 |
10 g | N/A | ||||||
11422080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28541.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
29602-39-9 | |
182.183 | |
ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N | |
122425 | |
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN |
C7H10N4O2 | |
MFCD00006254 | |
2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine | |
N'-(5-Nitropyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin |
Spezifikation
N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine | |
126°C to 128°C | |
MFCD00006254 | |
Air Sensitive | |
ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N | |
N'-(5-Nitropyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin | |
122425 | |
99% |
29602-39-9 | |
C7H10N4O2 | |
UN3259 | |
2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine | |
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN | |
182.183 | |
182.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 249-721-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen