Learn More
N-(5-Nitro-2-Pyridyl)-1,2-Ethandiamin, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine |
Schmelzpunkt | 126°C to 128°C |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 182.18 |
Reinheit (%) | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-(5-Nitro-2-Pyridyl)-1,2-Ethandiamin, 99 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur