Learn More
n-1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Wird als Ionenpaarreagenz für HPLC und als anionisches Tensid verwendet. N-1-Hexanesulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, MP Biozedika hat ein geringes Molekulargewicht, das keine Micellen in Lösung bildet.
Marke:  MP Biomedicals 0215125205
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17871371
  • 39.55 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Natriumhexansulfonat wird bei der Analyse kleiner organischer Verbindungen sowie pharmazeutischer Produkte und Metaboliten durch Verfahren wie HPLC verwendet.
  • Das anionische Sulfonat-Gegenion ermöglicht die Trennung und Auflösung von positiv geladenen Analyten
  • Aufgrund seines geringen Molekulargewichts bildet es keine Micellen in Lösung und hat daher keinen CMC-Wert
  • Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei 2 bis 8 °C
C6H13NaO3S
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium hexane-1-sulfonate
5 g
MFCD00007542
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
188.22
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
n-1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™ > 5g