Learn More
n-1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Wird als Ionenpaarreagenz für HPLC und als anionisches Tensid verwendet. N-1-Hexanesulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, MP Biozedika hat ein geringes Molekulargewicht, das keine Micellen in Lösung bildet.
39.55 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17871371
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0215125205
5 g
39.55 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Natriumhexansulfonat wird bei der Analyse kleiner organischer Verbindungen sowie pharmazeutischer Produkte und Metaboliten durch Verfahren wie HPLC verwendet.
  • Das anionische Sulfonat-Gegenion ermöglicht die Trennung und Auflösung von positiv geladenen Analyten
  • Aufgrund seines geringen Molekulargewichts bildet es keine Micellen in Lösung und hat daher keinen CMC-Wert
  • Für die Ionenpaar-Chromatographie