Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical J/7950C/90
Artikelnummer. 10677412
  • 41.10 CHF / 6 Ampullen
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
6 AMP, Ampulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100°C
Flüssig
3499
Farblos
6 AMP
Ampulle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ/7950C/05,J/7950/24,J/7950C/90,J/7950/21,J/7950/17,J/7950/27,J/7950/15
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical > 6AMP, Ampulle