Learn More
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392687
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392687
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11392687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11886.ME
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-12-7
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.193
MDL-Nummer MFCD00052019
InChI-Schlüssel DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-ylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myosmine
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Siedepunkt 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 2 % Wasser enthalten
Menge 500 mg
Beilstein 119254
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10251105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10247731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10235808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10167800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals >