Learn More
MP Biomedicals™ Myco-Sniff-Valid™ Mycoplasma PCR-Nachweiskit
Für den empfindlichen, spezifischen und schnellen Nachweis von Mykoplasmen validiert.
Marke:  MP Biomedicals™ 093050301
Artikelnummer. 16359865
  • 569.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit: Die Nachweisgrenze liegt bei 10 CFU/ml
  • Zuverlässig: Erfüllt die Richtlinien und Vorschriften des Europäischen Arzneibuchs. Dieser Test eignet sich für Produktfreigabetests und die Prozesskontrolle. Er kann Kultur- und Indikatorzelltests ersetzen
  • Schnell: Ersetzt herkömmliche Kulturtests durch 3-Stunden-PCR-Tests
  • Großer Detektionsbereich: Entdeckt gängige Zellkultur-infizierende Mykoplasmen-Spezies und auch andere verschiedene Mykoplasmen-Spezies
  • Anwenderfreundlich: Enthält vorgemischte Komponenten für die PCR-Reaktion. Fügen Sie einfach Template-DNA oder Proben hinzu
  • Hochspezifisch: Keine Beeinträchtigung tierischer oder bakterieller DNA
  • Exogene interne Kontrolle: Hilft bei der Unterscheidung von falsch negativen Ergebnissen aufgrund einer PCR-Hemmung oder fehlerhafter PCR-Tests
  • Probenkontrolle: Überprüfen Sie einfach die Wirksamkeit der Template-gDNA, indem Sie die Amplifikation der DNA zur Probenkontrolle überprüfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
Mykoplasmennachweis
48 Tests
Mycoplasma
Mykoplasmennachweis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Myco-Sniff-Valid™ Mycoplasma PCR-Nachweiskit > Menge: 48