Learn More
Honeywell™ Mutex E leichte Schutzkleidung Artikelnummer.: 15693346
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ Mutex E leichte Schutzkleidung
Artikelnummer. 15693346
Extragroß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15693346
Marke: Honeywell™ 4500101XL
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Atmungsaktive Schutzkleidung für den einmaligen Gebrauch zum Schutz vor Partikelkontamination und Chemikalienspritzern.
  • Antistatisch
  • Silikon- und latexfrei
  • Hervorragende Ergonomie und Passform
    • 3-teilige Kapuze
    • Spezielles Schrittdesign
    • Außenlasche und doppelter Reißverschluss
    • Luftdurchlässigkeit
    • Polypropylen, 3-lagig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzart: 5, 6
Größe Extragroß
Geschlecht Unisex
Material 3-lagiges Polypropylen
Farbe Weiß
Schutzartklasse Schutzart: 5, 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 78815277, EC-Bescheinigung: 78815277
Dicke 56 gsm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Mutex E leichte Schutzkleidung >