Learn More
Nabertherm™ Muffelofen, L 9/11/SKM
Für Anwendungen mit aggressiven Substanzen.Enthält einen Keramikmuffel mit integrierter Beheizung von vier Seiten.Kombiniert Temperaturgleichförmigkeit mit ausgezeichnetem Schutz der Heizelemente vor aggressiven Atmosphären.
Marke:  Nabertherm™ LM095K1ANO
Artikelnummer. 17327999
  • 6305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1100 °C
  • Muffelöfen von vier Seiten beheizt
  • Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Die optionale Klappe kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
C550
1100 °C
240 x 230 x 170 mm
50 kg
9 l
Klapptür
505 x 490 x 580 mm
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelofen, L 9/11/SKM > Fassungsvermögen:9 L