Learn More
Molecular Probes™ MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazoliumbromid)
MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazoliumbromid)
Marke:  Molecular Probes™ M6494
248.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
248.52 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10133722
  • 331.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MTT dient der Beurteilung der Zellviabilität auf Basis des Redoxpotentials. Zellen mit aktiver Zellatmung wandeln das wasserlösliche MTT in unlösliches violettes Formazan um. Das Formazan wird anschließend löslich gemacht und seine Konzentration durch optische Dichte bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.
Absorption
Kolorimetrisch reagenzbasiert
1 g
MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazoliumbromid)
MTT
Pierce
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3086970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberM6494
Chargennummer3050020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog NumberM6494
Chargennummer2984251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberM6494
Chargennummer2984216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberM6494
Chargennummer2936400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog NumberM6494
Name des Produkts
Molecular Probes™ MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazoliumbromid) > 1 g