Learn More
3-(4,5-Dimethyl-2-Thazolyl)-2,5-Diphenyl-2 H-Tetrazoliumbromid, ∽98 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11399079
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
3-(4,5-Dimethyl-2-Thazolyl)-2,5-Diphenyl-2 H-Tetrazoliumbromid, ∽98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11399079 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 11399079
Marke: MP Biomedicals 0210222701
Chemische Identifikatoren
CAS 298-93-1
Summenformel C18H16BrN5S
Molekulargewicht (g/mol) 414.33
MDL-Nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-Schlüssel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Thiazolyl-Blau, Thiazolylblau-tetrazoliumbromid, Methylthiazoletrazolium, Thiazolylblau-monotrazolium, Thiazol-Blau, 3-4,5-Dimethylthiazol-2-yl-2,5-Diphenyltetrazoliumbromid, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4 ,5-Dimethyl-2-Thazolyl)-2, 5-Diphenyl-2H-Tetrazoliumbromid
Farbe Orange-Gelb
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-Dimethyl-1,3-Thiazol;Bromid
Formelmasse 414.32
Reinheit (%) ∽ 98 %
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium Bromide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(4,5-Dimethyl-2-Thazolyl)-2,5-Diphenyl-2 H-Tetrazoliumbromid, ∽98 %, MP Biomedicals™ >