Learn More
Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS Silylierungsreagenz
Erzeugen Sie stabile TBDMS-Derivate für die GC-Analyse mit dem Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS-Silylierungsreagenz.
178.16 CHF - 433.63 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Reizend
Lagerung 2 bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standardkomponenten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standardkomponenten Preis Menge & Verfügbarkeit  
11527680
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-48920
MTBSTFA (N-tert-Butyldimethylsilyl-N-Methyltrifluoracetamid)
178.16 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11597861
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-48927
MTBSTFA + 1 % TBDMS (N-Methyl-N-(Tert-Butyldimethylsilyl)trifluoracetamid, Tert-Butyldimethylchlorsilan)
433.63 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzeugen Sie stabile TBDMS-Derivate für die GC-Analyse mit dem Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS-Silylierungsreagenz. MTBSTFA derivatisiert Hydroxyl, Carboxyl, Thiol sowie primäre und sekundäre Amine mit typischen Erträgen >96 %, und die Nebenprodukte der Reaktion sind flüchtig und neutral. TBDMS Ether bieten eine 104-fach höhere Hydrolysestabilität als TMS-Ether. Die Zugabe von Thermo Scientific™TBDMCS erhöht das Silylierungspotenzial.
Zusätzliche Produktinformationen:
  •  Die Derivate besitzen eine hohe molekulare Konzentration von M-57.
Spezifikation
Spezifikation
GC
Reizend
2 bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS Silylierungsreagenz