Learn More
Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS Silylierungsreagenz
Erzeugen Sie stabile TBDMS-Derivate für die GC-Analyse mit dem Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS-Silylierungsreagenz.
Marke: Thermo Scientific™ TS-48927
431.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzeugen Sie stabile TBDMS-Derivate für die GC-Analyse mit dem Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS-Silylierungsreagenz. MTBSTFA derivatisiert Hydroxyl, Carboxyl, Thiol sowie primäre und sekundäre Amine mit typischen Erträgen >96 %, und die Nebenprodukte der Reaktion sind flüchtig und neutral. TBDMS Ether bieten eine 104-fach höhere Hydrolysestabilität als TMS-Ether. Die Zugabe von Thermo Scientific™TBDMCS erhöht das Silylierungspotenzial.
Zusätzliche Produktinformationen:- Die Derivate besitzen eine hohe molekulare Konzentration von M-57.
Spezifikation
GC | |
98 bis 100, 0,1 bis 1 % | |
10x 1 ml-Ampullen |
Reizend | |
2 bis 8 °C | |
MTBSTFA + 1 % TBDMS (N-Methyl-N-(Tert-Butyldimethylsilyl)trifluoracetamid, Tert-Butyldimethylchlorsilan) |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetamide, N-[(1,1-dimethylethyl)dimethyl silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methyl-