Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Pegylieren von Aminen (-NH2-Gruppen) auf Proteinen (Lysinreste) oder Assay-Oberflächen mit MS(PEG)n, aminreaktiven (NHS-Ester-)PEG-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (4 bis 24 EG-Einheiten).
492.00 CHF - 1482.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C.
Markertyp Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Abstandshalter 12 Ethylenglykol-Einheiten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11801325
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22685
100 mg
492.00 CHF
100 Milligramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10743295
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22686
1 g
1482.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-Reagenzien sind Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (n entspricht 4 bis 24 PEG-Einheiten), die als NHS-Ester für die kovalente Pegylierung von primären Aminen an Proteinen (z. B. Lysine) oder Assay-Oberflächen aktiviert sind.
MS(PEG)n ist die Abkürzung für Verbindungen mit Polyethylenglycol(PEG)-Spacerarmen mit Methyl- (—CH3) und aminreaktiven NHS-Gruppen an gegenüberliegenden Enden. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Methyl-PEGn-NHS-Ester, wobei das tiefgestellte “n” 4, 8, 12 oder 24 Ethylenglykoleinheiten bezeichnet. Der N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester reagiert spontan mit primären Aminen (–NH2) und sorgt für eine effiziente PEGylierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen oder Oberflächen.
Besondere Merkmale:
  • NHS-aktiviert zur effizienten PEGylierung primärer Amine bei pH 7 bis 9; Reaktion der NHS-Ester-Gruppe führt zur Bildung stabiler, irreversibler Amidbindungen
  • Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistung bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
  • Wird als Serie mit 4, 8, 12 und 24 Ethylenglycoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
  • PEG-Spacer bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
Spezifikation
Spezifikation
Amin
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
12 Ethylenglykol-Einheiten
NHS-Ester-Reagenz
Getrocknet lagern bei -20 °C.
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Wasser
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent