Learn More
IKA™ MS 3.1 Standard-Aufsatz
Unterstützt das Halten von Gefäßen während des Schüttelvorgangs, geeignet für eine Vielzahl von IKA™ Schüttlern.
Marke: IKA™ 0003426300
20.33 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Reagenzgläser und kleine Gefäße bis 50 mm Durchmesser
- Im Lieferumfang der Minishaker MS 3 Basic und MS 3 Digital enthalten
Spezifikation
Teströhrchen | |
MS 3.1-Standardaufsatz | |
1 |
Bis zu 50 mm Durchmesser | |
Minischüttler MS 3 Basic, MS 3 Digital |